1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53275-1G
PC53275-250MG
APOSPC53275-1GEA
522
EUR
APOSPC53275-1G
APOSPC53275-250MG
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formula:
C₈H₅BrF₃NO₂ MW: 284,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29912987 Núm. CAS: 2091158-96-0 |