2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787098
Núm. CAS: 454-15-9
UN: 3261
ADR: 8 III