2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53288-1G PC53288-250MG
APOSPC53288-1GEA 1610 EUR
APOSPC53288-1G APOSPC53288-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide
Formula: C₆H₅BrFN·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546970
Núm. CAS: 1186194-88-6