Difluoromethanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53298-1G PC53298-5G PC53298-250MG
APOSPC53298-1GEA 198 EUR
APOSPC53298-1G APOSPC53298-5G APOSPC53298-250MG
Difluoromethanesulphonyl chloride
Difluoromethanesulphonyl chloride
Formula: CHClF₂O₂S
Pto. Ebullición: 95…99 °C
Densidad: 1,696 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09971548
Núm. CAS: 1512-30-7
EINECS: 216-150-7
UN: 2924
ADR: 3+8,II