Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53305-1G PC53305-250MG PC53305-5G
APOSPC53305-1GEA 62.5 EUR
APOSPC53305-1G APOSPC53305-250MG APOSPC53305-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12172980
Núm. CAS: 328547-12-2