1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53306-1G PC53306-250MG
APOSPC53306-1GEA 357 EUR
APOSPC53306-1G APOSPC53306-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16067892
Núm. CAS: 150698-79-6