6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 232 EUR
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃BrF₄O₂
MW: 274,995 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28740790
Núm. CAS: 1805580-01-1