((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53318-1G PC53318-250MG
APOSPC53318-1GEA 352 EUR
APOSPC53318-1G APOSPC53318-250MG
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₆FNO
MW: 209,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839921
Núm. CAS: 125224-43-3