Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 33.5 EUR
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₃
MW: 249.034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701539
Núm. CAS: 1193162-25-2