2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC53327-1G PC53327-250MG PC53327-5G
APOSPC53327-1GEA 412 EUR
APOSPC53327-1G APOSPC53327-250MG APOSPC53327-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28733864
Núm. CAS: 1806838-88-9