2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA 145 EUR
APOSPC53331-1G APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441895
Núm. CAS: 1067882-53-4