6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 764 EUR
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₇H₃BrF₃N₃
MW: 266,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111700
Núm. CAS: 1166819-53-9