4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
PC53336-1G PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA 256 EUR
APOSPC53336-1G APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042622
Núm. CAS: 179990-93-3