Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(2-fluoro-5-formylphenyl)borate
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 69.6 EUR
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₄O·K
MW: 230,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09993332
Núm. CAS: 1012868-70-0