Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53344-1G PC53344-5G PC53344-25G
APOSPC53344-1GEA 58 EUR
APOSPC53344-1G APOSPC53344-5G APOSPC53344-25G
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₄O·K
MW: 230,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09993334
Núm. CAS: 1451390-71-8