5-Fluoro-2-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Fluoro-2-iodo-phenol
PC53345-1G
PC53345-250MG
PC53345-5G
APOSPC53345-1GEA
306
EUR
APOSPC53345-1G
APOSPC53345-250MG
APOSPC53345-5G
5-Fluoro-2-iodophenol
5-Fluoro-2-iodophenol
Formula:
C₆H₄FIO MW: 237.998 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD16999912 Núm. CAS: 186589-87-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...