Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204444
Núm. CAS: 474709-71-2