Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53348-1G PC53348-5G PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53348-1G APOSPC53348-5G APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751983
Núm. CAS: 1130165-74-0