Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53349-25G
APOSPC53349-25GEA 75.4 EUR
APOSPC53349-25G
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204688
Núm. CAS: 139911-28-7