4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 249 EUR
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₇F₂N
MW: 167,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015609
Núm. CAS: 55805-05-5