4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 741 EUR
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17015610
Núm. CAS: 55805-22-6