4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 870 EUR
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26728226
Núm. CAS: 1188932-40-2