4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 864 EUR
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27925457
Núm. CAS: 55805-25-9