4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 364 EUR
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₇F₅O
MW: 238,154 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30184635
Núm. CAS: 2091735-09-8