3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 579 EUR
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Formula: C₉H₄F₃NOS
MW: 231,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12188974
Núm. CAS: 100663-25-0