1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53360-100MG PC53360-1G PC53360-250MG
APOSPC53360-100MGEA 132 EUR
APOSPC53360-100MG APOSPC53360-1G APOSPC53360-250MG
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂BrF
MW: 231,105 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193246
Núm. CAS: 1123172-38-2