(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53369-1G
PC53369-5G
APOSPC53369-1GEA
161
EUR
APOSPC53369-1G
APOSPC53369-5G
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formula:
C₉H₉BrFNO₂ MW: 262,076 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14561453 Núm. CAS: 1213206-88-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...