2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA 53.8 EUR
APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₄IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20526760
Núm. CAS: 1321963-74-9