Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53375-1G PC53375-250MG
APOSPC53375-1GEA 224 EUR
APOSPC53375-1G APOSPC53375-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12173001
Núm. CAS: 1153285-35-8