4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 1320 EUR
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168699
Núm. CAS: 1379332-76-9