4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 429 EUR
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂FNO₂
MW: 312,919 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168700
Núm. CAS: 1379295-27-8
UN: 3261
ADR: 8,III