2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53395-1G PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA 1050 EUR
APOSPC53395-1G APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅BrF₂N₂O
MW: 263,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28946799
Núm. CAS: 1803895-85-3