2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53398-100MG
PC53398-1G
PC53398-250MG
APOSPC53398-100MGEA
154
EUR
APOSPC53398-100MG
APOSPC53398-1G
APOSPC53398-250MG
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09924985 Núm. CAS: 913839-73-3 |