Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 406 EUR
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₅F₂IO₂
MW: 298,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107099
Núm. CAS: 1113050-16-0