4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977380
Núm. CAS: 355423-16-4