4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 473 EUR
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107175
Núm. CAS: 1521585-65-8