2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5341-1G
PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA
173
EUR
APOSPC5341-1G
APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formula:
C₁₀H₁₁F₃N₂O₃ MW: 264,201 g/mol Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052356 Núm. CAS: 175204-37-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...