4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53414-1G PC53414-250MG
APOSPC53414-1GEA 611 EUR
APOSPC53414-1G APOSPC53414-250MG
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₅FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740661
Núm. CAS: 75484-39-8