8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
PC53416-1G PC53416-250MG
APOSPC53416-1GEA 609 EUR
APOSPC53416-1G APOSPC53416-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
Formula: C₁₀H₇BrF₃NO₂
MW: 310,067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30474684
Núm. CAS: 2149597-02-2