2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,4-Difluoro-5-iodophenyl)methanol
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 163 EUR
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₂IO
MW: 270,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348701
Núm. CAS: 1097626-21-5