Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14697995
Núm. CAS: 1214334-90-3