2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53420-1G PC53420-250MG PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA 1400 EUR
APOSPC53420-1G APOSPC53420-250MG APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30474660
Núm. CAS: 2022670-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III