6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53423-1G PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA 265 EUR
APOSPC53423-1G APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781550
Núm. CAS: 885520-59-2