2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 313 EUR
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₆N
MW: 215,096 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128906
Núm. CAS: 20857-44-7