4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 973 EUR
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11501049
Núm. CAS: 1159512-33-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III