3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53430-1G PC53430-250MG
APOSPC53430-1GEA 560 EUR
APOSPC53430-1G APOSPC53430-250MG
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481129
Núm. CAS: 2149598-84-3