5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 201 EUR
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Formula: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481008
Núm. CAS: 2149591-27-3