6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC53440-1G PC53440-250MG
APOSPC53440-1GEA 140 EUR
APOSPC53440-1G APOSPC53440-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula: C₁₀H₇BrF₃NO₂
MW: 310,067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30492324
Núm. CAS: 2149591-38-6