3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 219 EUR
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22566297
Núm. CAS: 1289057-68-6