4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC53452-1G
PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA
560
EUR
APOSPC53452-1G
APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₆BrF₂N·ClH MW: 258.491 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30497599 Núm. CAS: 1256276-39-7 |